537063
o-Acetoacetotoluidide
99.7%
Synonyme(s) :
2′-Methylacetoacetanilide
About This Item
Pureté
99.7%
Pf
104-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
Clé InChI
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N