Principaux documents
536652
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol
97%
5 G
403,00 $
403,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
403,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
403,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −8°, c = 1 in chloroform
Pf
65-69 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-7(6-12)4-5-11/h7,11-12H,4-6H2,1-3H3,(H,10,13)/t7-/m0/s1
Clé InChI
KLRRFBSWOIUAHZ-ZETCQYMHSA-N
Catégories apparentées
Application
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol can be used as a reactant to synthesize:
  • Thiourea-based organocatalysts for asymmetric Michael addition reactions of nitroalkenes to α-nitrocyclohexanone.[1]
  • Bis-copper (II) complex based catalysts for enantioselective Michael reactions.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Asymmetric Michael additions of α-nitrocyclohexanone to aryl nitroalkenes catalyzed by natural amino acid-derived bifunctional thioureas
Jo?rres M, et al.
Organic Letters, 14(17), 4518-4521 (2012)
Copper (II) in organic synthesis. XI. Evaluation of the ligand architecture on the efficiency of a copper (II) catalyst for enantioselective Michael reactions
Desimoni G, et al.
Tetrahedron, 51(14), 4131-4144 (1995)