Principaux documents
536474
Sigma-Aldrich
N-Z-D-Alaninol
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +5.5°, c = 2 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
Clé InChI
AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable