Principaux documents
536369
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorodiphenylamine
98%
Synonyme(s) :
N-Phenyl-2,6-dichloroaniline
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.11
Numéro Beilstein :
2725987
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
50-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
Clé InChI
HDUUZPLYVVQTKN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup