Principaux documents
536091
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-5-nitropyridine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
90-94 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-2-12-7-4-3-6(5-8-7)9(10)11/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
LYDVDLYMQVSLQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable