Principaux documents
535591
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenoxy)propionitrile
97%
Synonyme(s) :
4-Chlorophenoxypropionitrile
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4OCH2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
46-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
Clé InChI
BGEZBXFEROYDPF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup