Principaux documents
534943
Sigma-Aldrich
(S)-4-Benzyl-3-chloroacetyl-2-oxazolidinone
97%
Synonyme(s) :
(N-Chloroacetyl)-(4S)-benzyl-2-oxazolidinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +70°, c = 1 in chloroform
Pf
75-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClNO3/c13-7-11(15)14-10(8-17-12(14)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
Clé InChI
DVPUBLCBQBQPOU-JTQLQIEISA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable