Principaux documents
534706
Sigma-Aldrich
N-Propyl-m-toluidine
97%
Synonyme(s) :
Propyl-m-tolylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4NHC3H7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
Point d'ébullition
235 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-7-11-10-6-4-5-9(2)8-10/h4-6,8,11H,3,7H2,1-2H3
Clé InChI
IUNVPXVTJRNCEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter