Documents
534366
Sigma-Aldrich
(1′R,3R)-(+)-1-(1′-Phenylethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +103°, c = 1 in NaOH
Pf
210-213 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N1C[C@@H](CC1=O)C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)14-8-11(13(16)17)7-12(14)15/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,16,17)/t9-,11-/m1/s1
Clé InChI
CFGKWSDAMXTRHE-MWLCHTKSSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable