Documents
534218
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)quinoxaline-2(1H)-one
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
90%
Pf
202 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCC1=Nc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-5-8-9(13)12-7-4-2-1-3-6(7)11-8/h1-4H,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
SOTAKCFOTFCVSS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable