Key Documents
534110
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethylaniline
97%
Synonyme(s) :
t-Boc-2-Ethylaniline
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2C6H4NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Point d'ébullition
80-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
53-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1ccccc1NC(=O)OC(C)(C)C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable