Principaux documents
533874
Sigma-Aldrich
Bromoiodomethane
97%
25 G
404,00 $
404,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
404,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
404,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.6382 (lit.)
pb
138-141 °C (lit.)
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
iodo
Chaîne SMILES 
BrCI
InChI
1S/CH2BrI/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
TUDWMIUPYRKEFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Carbene insertion reactions
  • Ultrafast photodissociation
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Nicholas J Lodge et al.
Nuclear medicine and biology, 41(6), 524-535 (2014-05-06)
A radioligand for measuring the density of corticotropin-releasing factor subtype-1 receptors (CRF1 receptors) in living animal and human brain with positron emission tomography (PET) would be a useful tool for neuropsychiatric investigations and the development of drugs intended to interact