Documents
533440
Sigma-Aldrich
4,5-Bis(methylthio)-1,3-dithiol-2-one
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6OS4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
56-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSC1=C(SC)SC(=O)S1
InChI
1S/C5H6OS4/c1-7-3-4(8-2)10-5(6)9-3/h1-2H3
Clé InChI
ZXNVEXYJVODARP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable