Principaux documents
533432
Sigma-Aldrich
4,5-Bis(methylthio)-1,3-dithiol-2-thione
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6S5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
98-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSC1=C(SC)SC(=S)S1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable