533262
2-Fluoro-6-methylpyridine
97%
Synonyme(s) :
6-Fluoro-2-picoline
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
pb
140-141 °C (lit.)
Densité
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(F)n1
InChI
1S/C6H6FN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
UDMNVTJFUISBFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter