533076
5-Chloroindole-3-carboxaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
213-216 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc2[nH]cc(C=O)c2c1
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-1-2-9-8(3-7)6(5-12)4-11-9/h1-5,11H
Clé InChI
YXEXOIGXNYITQH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 5-chloroindole-3-carboxaldehyde isonicotinoyl hydrazine
- 2′-[(5-chloro-1H-indol-3-yl)methylene]-2-(1H-indol-3-yl)acetohydrazide
- 5-chloro-3-(2,2-dibromovinyl)-1-(2-trimethylsilylethoxymethyl)indole
It may also be used in the preparation of the following hydrazone derivatives:
- 5-chloroindole-3-carboxaldehyde 3-chlorobenzoylhydrazone
- 5-chloroindole-3-carboxaldehyde 4-nitrobenzoylhydrazone
- 5-chloroindole-3-carboxaldehyde 3-methylbenzoylhydrazone
- 5-chloroindole-3-carboxaldehyde 4-methylbenzoylhydrazone
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable