Key Documents
532827
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
42-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1cccc(OC2CCCCO2)c1
InChI
1S/C11H13BrO2/c12-9-4-3-5-10(8-9)14-11-6-1-2-7-13-11/h3-5,8,11H,1-2,6-7H2
Clé InChI
YDIPSMGGPVMCHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves