Principaux documents
532525
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,1-Trifluoroheptan-2-ol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(OH)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pb
151 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13F3O/c1-2-3-4-5-6(11)7(8,9)10/h6,11H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
YFVHSPAONQXAIB-LURJTMIESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter