Key Documents
532193
Sigma-Aldrich
3-Iodobenzyloxybenzene
90%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4OCH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Pf
47-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
phenyl
Chaîne SMILES 
Ic1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
Clé InChI
QMKHOPJXDQAHBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup