Principaux documents
531928
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl)-3-cyclopropylaminoacrylic acid, methyl ester, mixture of isomers
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H14Cl2FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
150-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(=C\NC1CC1)\C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3/b9-6+
Clé InChI
YCDBNUJZSAFBIY-RMKNXTFCSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable