531677
m-Tolyl acetate
97%
Synonyme(s) :
3-Methylphenylacetate, m-Cresyl acetate, Acetic acid m-tolyl ester
89,80 $
About This Item
89,80 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
210-213 °C (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-4-3-5-9(6-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
OTGAHJPFNKQGAE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup