Principaux documents
531324
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanide
96%
1 G
148,00 $
148,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
148,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH3)NC
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
148,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Activité optique
[α]20/D −35°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isonitrile
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]([N+]#[C-])c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
KCCAPMXVCPVFEH-QMMMGPOBSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup