Principaux documents
529931
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium chloride solution
1.4 M in butyl diglyme
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHMgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.85
Beilstein:
4124221
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.4 M in butyl diglyme
pb
256 °C
Densité
0.964 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter