529907
(E)-1-Pentene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Synonyme(s) :
1-[cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)] pentene, 2,2′-[(1Z)-1-Propyl-1,2-ethenediyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane]
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
pb
301-303 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC\C(=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H32B2O4/c1-10-11-13(19-22-16(6,7)17(8,9)23-19)12-18-20-14(2,3)15(4,5)21-18/h12H,10-11H2,1-9H3/b13-12-
Clé InChI
MXQDNQSRLNMUOP-SEYXRHQNSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
169.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.1 °C - closed cup