Principaux documents
527807
Sigma-Aldrich
4-Methylnaphthonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C10H6CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
97%
Pf
52-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C#N)c2ccccc12