Principaux documents
527580
Sigma-Aldrich
(Z)-1,2-Diphenyl-1,2-ethylenediboronic acid bis(pinacol) ester
96%
Synonyme(s) :
cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) stilbene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H34B2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
175-178 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(\c2ccccc2)=C(/B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H34B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21(19-15-11-9-12-16-19)22(20-17-13-10-14-18-20)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-18H,1-8H3/b22-21-
Clé InChI
YFLBNMYBKXYNJN-DQRAZIAOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable