527246
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromoaniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
103-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H14BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
VLGPDTPSKUUHKR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable