Principaux documents
527157
Sigma-Aldrich
Bis(diethyl-D-tartrate glycolato)diboron
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H24B2O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Activité optique
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
Pf
40-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[C@H]1OB(O[C@@H]1C(=O)OCC)B2O[C@@H]([C@H](O2)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C16H24B2O12/c1-5-23-13(19)9-10(14(20)24-6-2)28-17(27-9)18-29-11(15(21)25-7-3)12(30-18)16(22)26-8-4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
Clé InChI
LJOXKUBPSYCAFX-BJDJZHNGSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable