Principaux documents
526703
Sigma-Aldrich
(Toluene)tricarbonylchromium(0)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH3Cr(CO)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
78-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1.[O]#C[Cr](C#[O])C#[O]