Key Documents
526517
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3(F)CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
50-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(F)c(CCl)cc1OC