Key Documents
525987
Sigma-Aldrich
N,N,5-Trimethylfurfurylamine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Point d'ébullition
171 °C (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)Cc1ccc(C)o1
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
J W Kosh et al.
Pharmaceutical research, 6(8), 709-713 (1989-08-01)
Famotidine and selected H2-antagonists were evaluated with respect to toxicity and selected pharmacological activities. When administered intraperitoneally to mice at a dose equivalent to 10 times their respective H2-antagonist ED50 values, no deaths were observed. Similarly, no alteration in brain