Principaux documents
525871
Sigma-Aldrich
N-Methyl-3-indoleglyoxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
157-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cn1cc(C(=O)C(O)=O)c2ccccc12
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges