Principaux documents
525731
Sigma-Aldrich
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol
96%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)3C6H2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
36-39 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1cc(CO)cc(OCC)c1OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-11-7-10(9-14)8-12(16-5-2)13(11)17-6-3/h7-8,14H,4-6,9H2,1-3H3
Clé InChI
BDLRHPZTSRLNOW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol is an organic building block useful in organic synthesis.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup