Principaux documents
525421
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
pb
216-222 °C (lit.)
Densité
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)N=C=S
InChI
1S/C8H3F4NS/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
QBKIGUJFPYMZPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate is an aryl isothiocyanate derivative.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
225.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter