Documents
525391
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
96%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Pf
37-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(Br)ccc1N=C=S
InChI
1S/C7H3BrFNS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Clé InChI
PWOPDCSAVIMSPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles