Principaux documents
525383
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
pb
202-209 °C (lit.)
Densité
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1N=C=S)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
Clé InChI
PVQGRXJLBCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter