Principaux documents
525375
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3SC6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.586 (lit.)
pb
230-244 °C (lit.)
Densité
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Sc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NS2/c9-8(10,11)14-7-3-1-2-6(4-7)12-5-13/h1-4H
Clé InChI
ZVMPEUKZYDFXQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isothiocyanate is an isothiocyanate derivative.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter