Principaux documents
525308
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.593 (lit.)
pb
201-204 °C (lit.)
Densité
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=S
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter