Principaux documents
524905
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(−)-glycidyl ether
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H20O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
195-199 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1CO1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.89 °C - closed cup