Documents
524255
Sigma-Aldrich
Diethyl (3-nitrophenylaminomethylene)malonate
99%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4NHCH=C(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
81-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C(=C/Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H16N2O6/c1-3-21-13(17)12(14(18)22-4-2)9-15-10-6-5-7-11(8-10)16(19)20/h5-9,15H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
VNKXJOYRWHAQGB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable