Principaux documents
524093
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H2F3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
127-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
Clé InChI
IWPDDRPLEKURGG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Contains varying amounts of anhydride.
Application
Reactant for:
  • Synthesis of C-6 hydroxy tricyclic sulfone as a γ-secretase inhibitor via Suzuki coupling reaction
  • Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable