Principaux documents
523852
Sigma-Aldrich
3-[(2-Hydroxyethyl)phenylamino]propionitrile
96%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N(CH2CH2OH)CH2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.57 (lit.)
pb
315 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCN(CCC#N)c1ccccc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter