Principaux documents
523712
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −7°, c = 0.6 in ethanol
Pf
140-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2