Documents
522708
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H22Cl2W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Pf
171-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C]=12C3C4=C5C=1[W]23456789(Cl)(Cl)C%10C6=C7[C]8(C(C)C)=C9%10
InChI
1S/2C8H11.2ClH.W/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
BHHDYNZTRTUENP-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable