Key Documents
522244
Sigma-Aldrich
[9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-ylidene]malononitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H18N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
650 nm
Chaîne SMILES 
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(\c4ccccc34)=C(/C#N)C#N