Principaux documents
522228
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanediylbis(methylsilane)
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SiH2CH2CH2SiH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
95-96 °C (lit.)
Densité
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[SiH2]CC[SiH2]C