Principaux documents
522031
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-d2
99.9 atom % D
Synonyme(s) :
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
About This Item
Formule linéaire :
CD2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.94
Numéro Beilstein :
1733318
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99.9 atom % D
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 10 × 0.6 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
40 °C (lit.)
Densité
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves