Key Documents
521906
Sigma-Aldrich
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C10H6OCH2CH3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
252-255 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-12-6-4-9-7-11(13(14)15)5-3-10(9)8-12/h3-8,14-15H,2H2,1H3
Clé InChI
INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Contains varying amounts of anhydride.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable