Principaux documents
521701
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalimide
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
196.5-199.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2C(=O)NC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10-8(6)11/h2-4H,1H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
UKRUJPIJOJHCOB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable