Principaux documents
521647
Sigma-Aldrich
Ethyl 6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate
98%
Synonyme(s) :
3-Ethoxycarbonyl-6,7,8-trifluoro-1,4-hydro-4-oxoquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1=CNc2c(F)c(F)c(F)cc2C1=O
InChI
1S/C12H8F3NO3/c1-2-19-12(18)6-4-16-10-5(11(6)17)3-7(13)8(14)9(10)15/h3-4H,2H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
ONQDAESGZUODFI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate is also referred to as 3-ethoxycarbonyl-6,7,8-trifluoro-1,4-hydro-4-oxoquinoline.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cristina Anaya-Gonzalez et al.
Free radical biology & medicine, 141, 150-158 (2019-06-14)
Phototoxic effects of 6,8 dihalogenated quinolones confers to this type of molecules a potential property as photochemotherapeutic agents. Two photodehalogenation processes seem to be involved in the remarkable photoinduced cellular damage. In this context, a new 6,8 dihalogenated quinolone 1